missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sparsentan, MedChemExpress

Código de producto. 16439907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16439907 5 mg 5 miligramos
16447428 10 mg 10 miligramos
16427406 100 mg 100 miligramos
16423586 25 mg 25 miligramos
16413457 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16439907

Marca: Medchem Express HY17621

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sparsentan (RE-021) is a highly potent dual angiotensin II and endothelin A receptor antagonist with Kis of 0.8 and 9.3 nM, respectively.

Sparsentan (RE-021) is a highly potent dual angiotensin II and endothelin A receptor antagonist with Kis of 0.8 and 9.3 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sparsentan
CAS 254740-64-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H40N4O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo RE-021 DARA-a
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C(CCCC)=NC4(CCCC4)C3=O)C=C2COCC)(NC5=NOC(C)=C5C)=O
Peso molecular (g/mol) 592.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.75
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.