Learn More
Buerkle™ Cabezales pulverizadores de repuesto para frasco pulverizador Buerkle™
Código de producto. p-7230562 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11818000
Marca: Buerkle™ 03092025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno y polietileno. Los cabezales pulverizadores para frasco pulverizador Buerkle™ disponen de un pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable.
  • Fabricados con polipropileno y polietileno
  • Bomba de nivel con boquilla ajustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Dispensación por volumen (métrico) 1,2 ml/recorrido
Color del tapón Blanco
Tipo de producto Pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable
Para utilizar con (equipo) Botella pulverizadora
Material del cierre LDPE, polipropileno, acero inoxidable
Tipo de tapón Pulverización
Dispensación a través del tapón Sí