Learn More
Ebro Electronic™ Serie de medidores de sal SSX 210
Descripción
El medidor de sal SSX 210 se utiliza para medir el contenido de sal en productos alimenticios fluidos y semisólidos, como carne, embutidos, queso, ensaladas, etc. La medición se realiza mediante la determinación de la conductividad eléctrica, ya que depende de la contenido de sal.
- Determina el contenido relativo de sal de los alimentos
- Carne, salchicha, jamón, queso, ensalada
Información de órdenes
Tipo
Specifications
Specifications
| Tipo | Sonda |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Calibración | Sin calibrar |
| Tipos de alarma | None |
| Modelo | SPX 210 |