Learn More
BRAND™ Llave de repuesto para llave de paso de bureta lateral
Código de producto. 10380092 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Para utilizar con (equipo): Bureta de 25 ml
Código de producto.
10380092 Para utilizar con (equipo): Bureta de 25 ml
1 options
Código de producto. 10380092
Marca: BRAND™ 81141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Carcasa de llave de paso con punta de bureta. Llave de vidrio de borosilicato intercambiable con dispositivo de retención.
  • Dispositivo de fijación
  • Boro 3.3
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 25 ml
    Para utilizar con (equipo) Bureta de 25 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Incluye Dispositivo de retención
    Tipo Llave de paso