Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de repuesto para los desmineralizadores portátiles
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | El cartucho azul cambia a marrón ocre |
| Capacidad | Depende de la calidad de la entrada de agua |
| Caudal | 150 l/h |
| Tipo de resina | Intercambiador de iones |
| Tamaño del filtro | 60 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Desmineralizador portátil DEM'O5 |
| Cantidad | 5/juego |
| Tipo | Cartuchos de repuesto |