Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de repuesto BLAUBRAND™ para bureta compacta
Código de producto. 10685513 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Color: Transparente
Código de producto.
10685513 Color: Transparente
1 options
Código de producto. 10685513
Marca: BRAND™ 13946
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo de bureta de repuesto BLAUBRAND™ diseñado para su uso con bureta compacta de 25 ml.
  • Tubo de repuesto
  • Para su uso con bureta compacta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 70,2 cm
Para utilizar con (equipo) Bureta compacta de 25 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Altura (métrico) 1,6 cm