missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPAG5 Rabbit anti-Human, Mouse, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 17741259 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17741259 20 μL 20 microlitros
17629846 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17741259

Marca: Proteintech CL4881472620UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPAG5 Polyclonal antibody apecifically detetects SPAG5 antigen in Human, Mouse Samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.

Especificaciones

Antígeno SPAG5
Aplicaciones Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC000322
Símbolos de los genes SPAG5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SPAG5 fusion protein Ag6485
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10615
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.