Learn More
SPAG5 Monoclonal Antibody (OTI3F9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17583524
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17583524 30 μL 30 microlitros
17563524 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17583524
Marca: Origene Technologies TA810450S
Mouse Monoclonal Antibody
SPAG5 Monoclonal antibody specifically detects SPAG5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno SPAG5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SPAG5
N.º de referencia del gen Q96R06
Alias de gen AI874642; Astrin; D11Bhm180e; Deepest; hMAP126; MAP126; Mastrin; microtubule-associated protein; mitotic spindle associated protein p126; mitotic spindle coiled-coil related protein; mitotic spindle-associated protein p126; S17; Spag5; sperm associated antigen 5; sperm-associated antigen 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-297 of human SPAG5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10615
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a