Learn More
SPAG4L Rabbit anti-Human, Mouse, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7227485 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17721399 20 μL 20 microlitros
17711399 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17721399
Marca: Proteintech CL5941749520UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SPAG4L Polyclonal antibody specifically detects SPAG4L in Human, Mouse samples. It is validated for FC (Intra)
Especificaciones
Antígeno SPAG4L
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC005127
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140732
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG