missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: PLENEPKEML TLSEYHERVR SQGQQLQQLQ AELDKLHKEV STVRAANSER VAKLVFQRLN EDFVRKPDYA LSSVGASIDL QKTSHDYAD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.
The mammalian sperm flagellum contains two cytoskeletal structures associated with the axoneme: the outer dense fibers surrounding the axoneme in the midpiece and principal piece and the fibrous sheath surrounding the outer dense fibers in the principal piece of the tail. Defects in these structures are associated with abnormal tail morphology, reduced sperm motility, and infertility. In the rat, the protein encoded by this gene associates with an outer dense fiber protein via a leucine zipper motif and localizes to the microtubules of the manchette and axoneme during sperm tail development.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SPAG4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | SPAG4 |
| N.º de referencia del gen | Q9NPE6 |
| Alias de gen | 1700041K21Rik; acrosomal protein ACR55; cancer/testis antigen 127; CT127; mKIAA4118; MNCb-0953; outer dense fiber-associated protein SPAG4; Sad1 and UNC84 domain containing 4; SPAG4; sperm antigen 4; sperm associated antigen 4; sperm tail protein; sperm-associated antigen 4 protein; SUN domain-containing protein 4; SUN4 |
| Símbolos de los genes | SPAG4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
