Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de acero inoxidable con punta de pala
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
Marca: Cole-Parmer™ 07288-07
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Pinzas de acero inoxidable elaboradas con esmero
- Dispone de puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
- El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
- Antimagnético, antiácido y resistente a los ácidos
Especificaciones
Plano | |
Acero inoxidable | |
Pinzas pequeñas | |
Sí |
4,5 in | |
10,07cm | |
Pinzas rectas |