missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPA17 Monoclonal Antibody (OTI4A2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17563693
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17563693 30 μL 30 microlitros
17543693 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17563693 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804222S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SPA17 Monoclonal antibody specifically detects SPA17 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SPA17
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SPA17
N.º de referencia del gen Q15506
Alias de gen band 34; cancer/testis antigen 22; CT22; SP17; SP17 protein; SP17-1; SPA17; Sperm autoantigenic protein 17; sperm protein 17; Sperm surface protein Sp17; Unknown (protein for MGC:127855); zgc:153721
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SPA17 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53340
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.