Learn More
SP600125, MedChemExpress
Código de producto. 16471026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16471026 200 mg 200 miligramos
16434948 10 mg 10 miligramos
16415726 100 mg 100 miligramos
16401197 50 mg 50 miligramos
16461626 500 mg 500 miligramos
5 options
Código de producto. 16471026
Marca: Medchem Express HY12041
MedChemExpress SP600125 is an orally active, reversible, and ATP-competitive JNK inhibitor with IC50s of 40, 40 and 90 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively. SP600125 is a potent ferroptosis inhibitor. SP600125 inhibits autophagy and activates apoptosis.
SP600125 is an orally active, reversible, and ATP-competitive JNK inhibitor with IC50s of 40, 40 and 90 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively. SP600125 is a potent ferroptosis inhibitor. SP600125 inhibits autophagy and activates apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SP600125
CAS 129-56-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8N2O
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (56.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C3C(NN=C3C4=C1C=CC=C4)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 220.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.23
Porcentaje de pureza 96.79%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease