Learn More
Thermo Scientific Chemicals SP600125, 99 %
Descripción
SP 600125 is a potent and reversible inhibitor of JNK1-3 with an IC50 value of 0.11 M.1 It is cell-permeable and dose-dependently inhibits c-Jun phosphorylation in cells, blocking the expression of COX-2 and TNF-α in monocytes and IL-10, TNF-α, and IFN-γ in T-cells. SP 600125 also prevents apoptosis in many cell types, including B-cells, and inhibits autophagy in HeLa cells. Competitively and reversibly inhibits JNK1, 2 and 3 (IC50 = 40 - 90 nM) with negligible activity at ERK2, p38β and a range of enzymes (IC50 > 10 ?M). Shown to have reduced selectivity over other protein kinases under certain conditions. Prevents BMP9-induced osteogenic differentiation of MSCs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Descripción | De amarillo a marrón |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| ensayo | 99 % |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220,23 |
| Solubilidad | Soluble en DMSO a aprox 20 mg/ml |
| Tipo de producto | SP600125, 99 % |
| Formulario | Sólido |
| Clave InChI | ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C1C2=C3C(NN=C3C3=CC=CC=C13)=CC=C2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- SP600125
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one