missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP187, MedChemExpress

Código de producto. 16470209
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470209 10 mg 10 miligramos
16482408 5 mg 5 miligramos
16450726 20 mg 20 miligramos
16413199 1 mg 1 miligramo
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470209

Marca: Medchem Express HYU00160

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SP187 is a host-targeted iminosugar with activity against filovirus infections in vitro and in vivo. SP187 is active against influenza and dengue in vivo.

SP187 is a host-targeted iminosugar with activity against filovirus infections in vitro and in vivo. SP187 is active against influenza and dengue in vivo.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SP187
Forma física Solid
CAS 615253-61-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H33NO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MON-​DNJ UV4
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (313.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]1N(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)CCCCCCCCCOC
Peso molecular (g/mol) 319.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.