Learn More
SP100 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno SP100
Concentración 0.6 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16848413
Ver documentos
Proteintech
11377-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16838413
Ver documentos
Proteintech
11377-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This gene encodes a subnuclear organelle and major component of the PML (promyelocytic leukemia)-SP100 nuclear bodies. PML and SP100 are covalently modified by the SUMO-1 modifier, which is considered crucial to nuclear body interactions. The encoded protein binds heterochromatin proteins and is thought to play a role in tumorigenesis, immunity, and gene regulation. Alternatively spliced variants have been identified for this gene; one of which encodes a high-mobility group protein.
Especificaciones
Especificaciones
SP100
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P23497
6672
SP100 Fusion Protein Ag1939
Primary
-20°C
SP100
0.6 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Lysp100b, Nuclear autoantigen Sp 100, SP100, SP100 nuclear antigen, Speckled 100 kDa
SP100
IgG
Antigen Affinity Chromatography