missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP100 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | SP100 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18660896
|
Novus Biologicals
NBP2-99036-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18610466
|
Novus Biologicals
NBP2-99036-50ul |
50 μg |
227.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SP100 Polyclonal antibody specifically detects SP100 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| SP100 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| DKFZp686E07254, FLJ00340, FLJ34579, lysp100b, nuclear antigen Sp100, nuclear autoantigen Sp-100, Nuclear dot-associated Sp100 protein, SP100 nuclear antigen, SP100-HMG nuclear autoantigen, Speckled 100 kDa | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human SP100. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 μm filtered solution in PBS | |
| 6672 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto