Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ con 5 mm de diámetro externo Tubos de RMN económicos de alto rendimiento y pared fina
Código de producto. p-7111711 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
229 mm
Modelo:
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-7-5
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-8-5
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-9-5
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo unitSize
15318668 203 mm Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-8-5 paquete de 5
15398658 178 mm Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-7-5 paquete de 5
15338668 229 mm Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-9-5 paquete de 5
3 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15318668
Marca: Bel-Art™ 660000084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Diseñados para su uso rutinario en todos los espectrómetros de RMN, los tubos de RMN económicos Wilmad se ajustan perfectamente a cualquier turbina de agitador y tienen un fondo de RMN de cero.
Aviso: Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Especificaciones
Longitud (métrico) 203 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto NMR Economy Sample Tube
Diámetro exterior (métrico) 4,947 ± 0,019 mm
Intensidad de campo 100 MHz
Para utilizar con (aplicación) Los tubos económicos solo se recomiendan para experimentos con moléculas orgánicas pequeñas (de un peso molecular de aprox. 500) y solo a temperatura ambiente.
Incluye Tubo y tapón desechable
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Cantidad 5/paq.
Modelo Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-8-5