Learn More
Bel-Art™ Cucharas de muestreo de mango largo SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,25, 2,46, 4,93, 14,70 ml
1,25 ml
14,79 mL
2,46 mL
4,93 mL
Dimensiones (L x An):
17,78 x 2,5 cm (7 x 1 in)
17,78 x 3 cm (7 x 1,2 in)
17,78 x 4 cm (7 x 1,56 in)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in)
7 in (17,78 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra
- Su mango largo permite alcanzar fácilmente tarros, frascos y otras zonas de difícil acceso
- Minimiza el potencial de contacto del personal con los materiales con muestras
- Plástico de polipropieno con certificación de la FDA; seguro para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 12/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3 cucharadita |
| Capacidad (métrico) | 14,79 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara para muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra de tarros y frascos, minimiza el potencial de contacto del personal con los materiales con muestras |
| Mostrar más |