Learn More
Bel-Art™ Cinta SP Scienceware™ para sistema de cintas de etiquetado de protección
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
La cinta transparente protege las etiquetas del congelador, del autoclave, de ácidos, de álcalis y de disolventes orgánicos. Los resultados de las pruebas demuestran que la cinta sigue fijada de forma segura sin decoloración tras esterilizarse en autoclave durante 40 minutos a 125 °C (258 °F), así como tras una semana en nitrógeno líquido a -196 °C (-321 °F). Todos los tamaños de cinta tienen un grosor de 1 mil (0,001 pulg.) con 1 mil (0,001 pulg.) de adhesivo acrílico.
- La cinta de polipropileno transparente ofrece una alta resistencia a los productos químicos y a la humedad; además de proporcionar una gran versatilidad para su uso en laboratorios de trabajos pesados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Transparente |
| Pantalla | Consignment |
| Acabado | Semi-gloss |
| Formato | Cinta |
| Material | Polipropileno |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Ink Jet |
| Tipo de producto | Cinta de etiquetado de protección de laboratorio |
| Mostrar más |