Learn More
Bel-Art™ Llaves de paso SP Scienceware™
Código de producto. p-3273367 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tipo:
Llave de paso de 2 vías
Llave de paso de 3 vías
Calibre de tapón:
2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10538491
Marca: Bel-Art™ F308910000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un tapón extraíble a prueba de fugas fabricado con PTFE antiadherente, resistente a productos químicos y con tubos dentados que admiten tubos con un diámetro interno de 1/4 a 3/8 pulg
  • Control de corte instantáneo
  • La presión nominal es de 240 kPa (35 psi)
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C
  • El modelo de tres vías permite la conexión de dos o tres brazos.
Especificaciones
Tipo Llave de paso de 2 vías
Calibre de tapón 4 mm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Presión 35 psi
Se adapta al D.I. de tubos Entre 6,4 y 7,9 mm
Para utilizar con (aplicación) Tubing
Para utilizar con (equipo) Tubing
Incluye Tubos dentados
Plug Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Outlet Port Serrated
Connectors Dos o tres brazos