Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestras económicas y estériles SP Scienceware™
Código de producto. 15510112 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,25 mL
2,5 mL
5 mL
8 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15510112
Marca: Bel-Art™ F367400110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la recuperación de volúmenes pequeños y específicos de muestras líquidas o en polvo
  • Fabricadas con poliestireno de alto impacto, con certificación de la FDA y esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Incluyen forma de fondo plano para permitir su uso como navecilla de pesaje
  • Disponibles en color blanco
  • Disponibles en packs individuales para un único uso
  • Incluye certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma Flat Bottom
Capacidad (métrico) 1,25 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la recuperación de pequeñas muestras de volumen específico de polvos o líquidos; también proporciona la durabilidad y la rigidez necesarias para el muestreo de polvos envasados
Incluye Certificado de procesamiento para la esterilización
Material Poliestireno