Learn More
Bel Art™ Desecadores SP Scienceware™ de dimensiones reducidas
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,09 pies cúb.
0,20 pies cúb.
0,31 pies cúb.
Holgura máx. sobre la placa:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diámetro interior (métrico):
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fuerte y a prueba de golpes con paredes extrarresistentes
- La parte superior de policarbonato transparente con cúpula plana maximiza las separaciones interiores y proporciona un mayor volumen interior
- Mango acanalado de gran tamaño para una elevación sencilla de la parte superior
- Incluye placa perforada de 0,32 cm de grosor
- El desecante desechable o reutilizable se puede colocar sobre o debajo de la placa perforada
- La junta tórica de neopreno garantiza un sellado hermético a 0°C sin necesidad de grasa
- El fondo de polipropileno blanco admite crisoles incandescentes en placas de desecador de cerámica de alta temperatura Minerit HD
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Fuerte, a prueba de rotura |
| Modelo de cabina | Top Loading |
| Material | Polipropileno, policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador |
| Incluye | Placa perforada de 0,32 cm de grosor y junta tórica de neopreno |
| Holgura máx. sobre la placa | 15,7 cm |
| Modelo | Desecador compacto |
| Volumen (imperial) | 0,20 pies cúb. |
| Altura (métrico) | 26 cm |
| Diámetro interior (métrico) | 19,7 cm |
| Mostrar más |