Learn More
Bel Art™ Desecadores SP Scienceware™ de dimensiones reducidas
Código de producto. 11882722 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,09 pies cúb.
0,20 pies cúb.
0,31 pies cúb.
Holgura máx. sobre la placa:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diámetro interior (métrico):
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11882722
Marca: Bel Art™ F420320000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para almacenamiento en seco y protección de productos sensibles a la humedad.
  • La parte superior de policarbonato transparente con mango maximiza el espacio interior y proporciona un promedio de volumen interior superior del 13 % en comparación con las cúpulas hemisféricas estándar
  • La junta tórica de neopreno garantiza un sellado hermético de hasta 0°C sin necesidad de grasa (el anillo no se dañará si se usa grasa)
  • La placa de polipropileno de 3,2 m de grosor admite el contenido y deja espacio por debajo para el desecante
  • Se utiliza con desecante desechable o reutilizable
  • Los crisoles incandescentes se pueden colocar en placas de desecador Minerit HD de alta temperatura opcionales, que se venden por separado
  • A prueba de rotura.
Especificaciones
Color Transparente con blanco
Modelo de cabina Top Loading
Material Polipropileno, policarbonato
Tipo de producto Desecador
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con desecante desechable o reutilizable, ofrece la máxima holgura interior para obtener más contenidos o contenidos de mayor tamaño sin aglomerar la mesa de trabajo, se utiliza para conservar las placas de cromatografía de capa fina y los materiales secos
Holgura máx. sobre la placa 19,7 cm
Volumen (imperial) 0,31 pies cúb.
Altura (imperial) 12,25 in
Altura (métrico) 31,1 cm
Diámetro interior (imperial) 9,43 in
Diámetro exterior (imperial) 10,75 in
Diámetro interior (métrico) 24 cm
Diámetro exterior (métrico) 27,3 cm