Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: Modelos horizontales
Código de producto. p-32935 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul con puerta transparente
Transparente
Transparente con tapones de cierre azules
Tipo de estante:
Ajustable perforado
Ventilado ajustable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color Tipo de estante unitSize
11377184 Transparente Ajustable perforado 1 PCS
10178751 Transparente con tapones de cierre azules Ventilado ajustable cada uno
11802732 Azul con puerta transparente Ventilado ajustable cada uno
3 options
Código de producto. 11377184
Marca: Bel Art™ F420740000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Entorno seco que bloquea la luz UV
La estructura de diseño atractivo y resistente de la línea Secador de cabinas de desecadores garantiza un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz.
  • La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
  • Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible más de un 50 %, por lo que se convierten en excelentes opciones para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
  • Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • El higrómetro fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera
  • El modelo horizontal 4.0 tiene una mayor superficie, una altura inferior y una puerta abatible de estilo horno
  • EE. UU. de EE. UU.: 6,834,920, 7,318,630 y D474,626
Dimensiones:
  • Secador 1.0: 0,02 metros cúbicos (0,74 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 8,4 in,an. x p. x al.)
  • Secador 2.0: 0,02 metros cúbicos (1,16 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 12,4 in,an. x p. x al.)
  • Secador 3.0: 0,02 metros cúbicos (1,55 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 16,4 in,an. x p. x al.)
  • Secador 4.0: 0,02 metros cúbicos (1,87 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 20,4 in,an. x p. x al.)
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles: Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr.: 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr.: 420741001. Uso con cartuchos de desecante, números de fabr.: 420450250, 420450200 y 420480100.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Horizontal
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Abisagrado por la base y con juntas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables 420450250
Incluye Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta
Modelo 4
N.º de estantes 2
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Tipo de estante Ajustable perforado
Volumen (imperial) 1,9 pies cúb.
Anchura (imperial) 20,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 51,8 cm
Anchura de la puerta (métrico) 41,7 cm
Altura (imperial) 13,4 in
Altura de la abertura (imperial) 16,4 in
Altura (métrico) 34,1 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4 cm