Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: Modelos horizontales
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Azul con puerta transparente
Transparente
Transparente con tapones de cierre azules
Tipo de estante:
Ajustable perforado
Ventilado ajustable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
La estructura de diseño atractivo y resistente de la línea Secador de cabinas de desecadores garantiza un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz.
- La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible más de un 50 %, por lo que se convierten en excelentes opciones para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
- Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
- El higrómetro fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera
- El modelo horizontal 4.0 tiene una mayor superficie, una altura inferior y una puerta abatible de estilo horno
- EE. UU. de EE. UU.: 6,834,920, 7,318,630 y D474,626
Dimensiones:
- Secador 1.0: 0,02 metros cúbicos (0,74 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 8,4 in,an. x p. x al.)
- Secador 2.0: 0,02 metros cúbicos (1,16 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 12,4 in,an. x p. x al.)
- Secador 3.0: 0,02 metros cúbicos (1,55 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 16,4 in,an. x p. x al.)
- Secador 4.0: 0,02 metros cúbicos (1,87 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 213,36 mm (16,3 x 13,4 x 20,4 in,an. x p. x al.)
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles: Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr.: 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr.: 420741001. Uso con cartuchos de desecante, números de fabr.: 420450250, 420450200 y 420480100.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Azul con puerta transparente |
| Modelo de cabina | Horizontal |
| Material | Copoliéster |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Abisagrado por la base y con juntas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables 420450250 |
| Incluye | Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta |
| Modelo | 4 |
| N.º de estantes | 2 |
| Mostrar más |