Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: modelo horizontal 1.0
Código de producto. 10760583 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Transparente con tapones de cierre azules
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10760583
Marca: Bel Art™ F420710006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con copoliéster Durastar™. Las cabinas de desecadores estándar Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ bloquean el 99 % de la luz UV y son resistentes a tinciones, agrietamientos y ataques químicos.
  • El modelo de color ámbar reduce la penetración de la luz visible más de un 50 % por lo que se convierte en la opción perfecta para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
  • Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • El higrómetro digital fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera; la puerta basculante lateral se abre a la izquierda
  • Permite el apilado de hasta 3 unidades en altura para ahorrar espacio
  • Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F420450250, F420450200 y F420480100
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles: Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr.: 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr.: 420741001. Uso con cartuchos de desecante, números de fabr.: 420450250, 420450200 y 420480100.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente con tapones de cierre azules
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Abisagrado a la izquierda y con juntas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables 420450250
Incluye Asas de transporte, cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones, higrómetro montado en puerta
Modelo 1
N.º de estantes 1
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Tipo de estante Fijo perforado
Volumen (imperial) 0,75 pies cúb.
Dimensiones (L x An) 16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm)
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud (métrico) 41,4 cm
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 34,1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 22,5 cm
Altura (imperial) 8,4 in
Altura de la abertura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 21,3 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4 cm