Learn More
Bel Art™ Pesos de matraz para anillos de plomo redondos SP Scienceware™ con revestimiento de vinilo Vikem™
Código de producto. p-2380109 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,69 in
Diámetro exterior (imperial):
2,9 in
Peso (imperial):
0,15 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10202541
Marca: Bel Art™ F183070005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege y estabiliza instrumental de vidrio caro. Los pesos de matraz para anillos redondos SP Scienceware™ con revestimiento de vinilo Vikem™ reducen la flotación, las roturas y los derrames químicos.
  • Estabilice el material de vidrio al sumergirlo en baños de agua; reduce la flotación, la rotura y los derrames químicos
  • Revestimiento de vinilo Vikem rojo brillante
  • Resistentes a sustancias químicas
  • No ralla los matraces
Especificaciones
Tipo de producto Accesorio
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Red
Admite Flasks (125 to 500 mL)
Material Vinyl-coated Lead
Posiciones 1
Forma Ring
Estantes None
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraces de cuello recto estilo Erlenmeyer
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 76 mm
Altura (métrico) 33 mm
Diámetro interior (imperial) 1,69 in
Diámetro exterior (imperial) 2,9 in
Diámetro exterior (métrico) 7,6 cm
Diámetro interior (métrico) 4,3 cm
Peso (imperial) 0,15 lb
Peso (métrico) 237 g