Learn More
Bel Art™ Cartuchos de desecante reutilizables/desechables SP Scienceware™
Código de producto. p-32549 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
6,5 cm, 2,55 in
10 cm, 3,93 pulg
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Código de producto. 10576384
Marca: Bel Art™ F420480065
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice la desecación siempre que resulte necesario, incluidas las maletas para balanzas analíticas e instrumentos de laboratorios de precisión. Los cartuchos de desecante reutilizables/desechables SP Scienceware™ encajan en los desecadores Space Saver, además de en otros desecadores de plástico de tamaño similar.
  • Gel de sílice inerte, no corrosivo y no tóxico
  • La placa de poliestireno transparente permite la inspección visual instantánea del gel de sílice, que cambia de color, de azul a rosa pálido, a medida que absorbe la humedad
  • La membrana altamente porosa cubre el plato, proporcionando una excelente absorción de humedad
  • El desecante se puede regenerar fácilmente calentando los cartuchos en un horno a 50°C durante la noche
  • Para un secado más rápido, corte la membrana, transfiera los cristales de gel gastados a un plato de vidrio o porcelana y coloque en un horno a 150°C durante una hora
  • Sellado de lámina individual
  • Se ajusta al desecador Space Saver, además de otros desecadores de plástico de tamaño similar
Información de órdenes
Se adapta al desecador Bel-Art Space Saver (n.º de cat. 420320000) y a otros desecadores de tamaño similar.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 6,5 cm, 2,55 in
Tipo de producto Cartucho de desecante
Material Aluminio
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Utilice maletas para balanzas analíticas e instrumentos de laboratorios de precisión
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Disposable Desiccant Cartridge
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: cobalt dichloride