Learn More
Bel-Art™ Cucharones de polipropileno reutilizables SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
75 mL
125 mL
Longitud del mango (métrico):
4,8 cm
12,7 cm
Dimensiones (L x An):
14,1 x 4,4 x 2,7 cm
20,5 x 4,1 x 2,9 cm
22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Descripción
Diseñado para recuperar muestras de una fuente más grande. Las cucharas de polipropileno reutilizables SP Scienceware™ son una valiosa herramienta de laboratorio multiuso.
- Pala rígida
- El fondo plano mantiene las palas en posición vertical cuando están llenas o vacías
- Pueden utilizarse como navecillas de pesaje
- Fabricados con polipropileno
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Cumple las normativas de la FDA relativas a contacto alimentario
- Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos.
- Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,536 oz |
| Capacidad (métrico) | 75 mL |
| Color | Translúcido |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | Pala |
| Acabado | Suave |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para permanecer en posición vertical cuando está lleno o vacío, lo que permite su uso como navecillas de pesaje o la colocación sobre una superficie plana para facilitar la recogida y la dispensación de muestras |
| Longitud (imperial) | 5,56 in |
| Mostrar más |