Learn More
Bel Art™ Herramienta de reproducción de SP Scienceware y cuadrados de terciopelo de reemplazo
Código de producto. p-63355 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cuadrados de pana
Herramienta de creación de réplicas de placas con 12 cuadrados de terciopelo blancos estériles
Tamaño de la unidad:
1 PCS
36 PCS
paquete de 36
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10652163 Cuadrados de pana 36 PCS
13448226 Cuadrados de pana paquete de 36
10294552 Herramienta de creación de réplicas de placas con 12 cuadrados de terciopelo blancos estériles 1 PCS
3 options
Código de producto. 10652163
Marca: Bel Art™ H378480001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Herramienta de creación de réplicas de placas
Utiliza un anillo de bloqueo que fija cuadrados de pana estériles en una probeta de PVC para facilitar el control del dispositivo de siembra en placa.
Pueden desinfectarse entre usos con un breve aclarado con una solución de lejía de cloro o etanol al 70 %
  • El anillo de aluminio tiene un diámetro de 10,2 cm; la probeta de PVC tiene una altura de 6,9 cm.
  • Para sus placas Petri con diámetros de 90 a 100 mm
  • Incluye 12 cuadrados de terciopelo blanco
  • Cuadrados de terciopelo de repuesto disponibles en blanco (097182) o negro (03421106)
  • No esterilizables en autoclave
Para producir réplicas, la placa Petri que transporta colonias microbianas se invierte y se baja sobre la superficie de tela y luego se levanta. A continuación, se baja una placa de nutrientes estéril fresca sobre la superficie de pana y se levanta, dejando una réplica de las colonias originales en la nueva placa.
Especificaciones
Diameter (English) Inside 6 in.
Diameter (Metric) Inside 15.25 cm
Longitud (imperial) 6 in.
Longitud (métrico) 15,24 cm
Material Algodón
Esterilidad Estéril
Tamaño Standard
Color Blanco
Tipo de producto Cuadrados de pana
Para utilizar con (equipo) Herramienta de creación de réplicas de placas
Cantidad 36
Tipo de empaquetado Bolsa sellada
Anchura (métrico) 15,24 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.