Learn More
Bel Art™ Herramienta de reproducción de SP Scienceware y cuadrados de terciopelo de reemplazo
Product Code. 10294552 Shop All SP Scienceware Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo de producto:
Cuadrados de pana
Herramienta de creación de réplicas de placas con 12 cuadrados de terciopelo blancos estériles
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
36 PCS
paquete de 36
Product Code. Tipo de producto unitSize
10294552 Herramienta de creación de réplicas de placas con 12 cuadrados de terciopelo blancos estériles 1 PCS
10652163 Cuadrados de pana 36 PCS
13448226 Cuadrados de pana paquete de 36
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10294552
missing translation for 'mfr': Bel Art™ F378480000
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Requires
Cuadrados de pana
Utiliza un anillo de bloqueo que fija cuadrados de pana estériles en una probeta de PVC para facilitar el control del dispositivo de siembra en placa.
Pueden desinfectarse entre usos con un breve aclarado con una solución de lejía de cloro o etanol al 70 %
  • El anillo de aluminio tiene un diámetro de 10,2 cm; la probeta de PVC tiene una altura de 6,9 cm.
  • Para sus placas Petri con diámetros de 90 a 100 mm
  • Incluye 12 cuadrados de terciopelo blanco
  • Cuadrados de terciopelo de repuesto disponibles en blanco (097182) o negro (03421106)
  • No esterilizables en autoclave
Para producir réplicas, la placa Petri que transporta colonias microbianas se invierte y se baja sobre la superficie de tela y luego se levanta. A continuación, se baja una placa de nutrientes estéril fresca sobre la superficie de pana y se levanta, dejando una réplica de las colonias originales en la nueva placa.
Specifications
Diameter (English) Inside 4 in
Diameter (Metric) Inside 10,1 cm
Longitud (imperial) 4 in.
Longitud (métrico) 10.2 cm
Material PVC
Esterilidad Estéril
Tamaño Standard
Tipo de producto Herramienta de creación de réplicas de placas con 12 cuadrados de terciopelo blancos estériles
Incluye 1 paquete de 12 cuadrados estériles de terciopelo blanco (15 x 15 cm/6 x 6 pulg)
Cantidad 1 unidad