Learn More
Bel-Art™ Puntas de bolígrafo de repuesto SP Scienceware™ para contador electrónico de colonias
Código de producto. p-4876379 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10414742
Marca: Bel-Art™ H378620100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas de bolígrafo de repuesto se ajustan al contador de colonias Scienceware n.° de cat. 07910018.
  • Las puntas de los marcadores rojo y negro de larga duración funcionan en plástico o vidrio y son resistentes al aceite y al agua
Especificaciones
Tipo de producto Punta de repuesto de bolígrafo
Tipo de pantalla LCD
Color Negro
Longitud (imperial) 1.8 in.
Longitud (métrico) 4,6cm
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 1,9cm
Para utilizar con (aplicación) Recuento de muestras preciso, perfecto para superficies de plástico y vidrio
Para utilizar con (equipo) Contador electrónico de colonias Scienceware™