Learn More
Bel-Art™ Puntas de bolígrafo de repuesto SP Scienceware™ para contador electrónico de colonias
Código de producto. 12366417 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12366417
Marca: Bel-Art™ H378620150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las puntas de bolígrafo de repuesto se ajustan al contador de colonias Scienceware n.° de cat. 07910018.
  • The long life, black marker tips work on plastic or glass and are oil and water resistant
Especificaciones
Tipo de producto Replacement Pen Tip
Tipo de pantalla None
Color Rojo
Altura (imperial) 0.75 in.
Altura (métrico) 1.9cm
Longitud (imperial) 1.8 in.
Longitud (métrico) 4.6 cm
Anchura (imperial) 0.75 in.
Anchura (métrico) 1.9cm
Para utilizar con (aplicación) Recuento de muestras preciso, perfecto para superficies de plástico y vidrio
Para utilizar con (equipo) Scienceware™ electronic colony counter