Description
Se recomienda para experimentos de campo alto a ultra alto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia.
- Mecanizado según especificaciones exactas para una mayor estabilidad de giro
- Radio de giro más pequeño, distribución de masa más homogénea y mejor resistencia química que los tapones desechables
- Admite cuatro tamaños de tubo desde los 3 mm a los 12 mm
- Compatible con tubos de RMN de precisión Wilmad-LabGlass únicamente debido a una tolerancia ajustada
Specifications
Specifications
| Tamaño del tapón | 3,0 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Experimentos de campo alto a ultraalto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia. |
| Cantidad | 25/paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de RMN de 3 mm Wilmad |