Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tapones para tubos de RMN de PTFE SP Scienceware™
Código de producto. 15368708 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de NMR de 8 mm Wilmad
Tubos de RMN de 10 mm Wilmad
Tubos de RMN de 12 mm Wilmad
Tubos de RMN de 3 mm Wilmad
Tubos de RMN de 4 mm Wilmad
Tubos de RMN de 5 mm Wilmad
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño del tapón Para utilizar con (equipo) unitSize
15368708 5,0 mm Tubos de RMN de 5 mm Wilmad paquete de 25
15398698 3,0 mm Tubos de RMN de 3 mm Wilmad paquete de 25
15318708 4,0 mm Tubos de RMN de 4 mm Wilmad paquete de 25
15398738 12,0mm Tubos de RMN de 12 mm Wilmad paquete de 25
15398728 8,0 mm Tubos de NMR de 8 mm Wilmad paquete de 25
15338738 10,0 mm Tubos de RMN de 10 mm Wilmad paquete de 25
6 options
Compatible solo con tubos de RMN de precisión Wilmad-LabGlass debido a su tolerancia ajustada.
Código de producto. 15368708
Marca: Wilmad-LabGlass™ 660050025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Compatible solo con tubos de RMN de precisión Wilmad-LabGlass debido a su tolerancia ajustada.
Mecanizados según especificaciones exactas para una mayor estabilidad de giro, los tapones para tubos de RMN de PTFE Wilmad-LabGlass ofrecen un radio de giro más pequeño, una distribución de masa más homogénea y una mejor resistencia química que los tapones desechables.
Se recomienda para experimentos de campo alto a ultra alto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia.
  • Mecanizado según especificaciones exactas para una mayor estabilidad de giro
  • Radio de giro más pequeño, distribución de masa más homogénea y mejor resistencia química que los tapones desechables
  • Admite cuatro tamaños de tubo desde los 3 mm a los 12 mm
  • Compatible con tubos de RMN de precisión Wilmad-LabGlass únicamente debido a una tolerancia ajustada
Especificaciones
Tamaño del tapón 5,0 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Experimentos de campo alto a ultraalto y para aquellos que utilizan cloroformo como solución de referencia.
Cantidad 25/paq.
Para utilizar con (equipo) Tubos de RMN de 5 mm Wilmad