Learn More
Bel Art™ Semigradilla SP Scienceware™ Poxygrid™
Código de producto. 15570042 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
100
180
matriz, red, conjunto:
5 x 20
9 x 20
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
15,18 x 7,19 x 2,5 pulg (38,6 x 18,3 x 6,4cm)
38,6 x 10,8 x 6,4 cm (15,19 x 4,25 x 2,5 pulg)
38,6 x 18,3 x 6,4cm (15,1875 x 7,1875 x 2,5 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15570042
Marca: Bel Art™ F187860780
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas para tubos de ensayo de alambre extralargas para trabajos de tubos de ensayo de alto volumen
  • Gradillas de alambre con revestimiento de epoxi de alta calidad
  • El cable de acero con revestimiento de epoxi es resistente a productos químicos y a la corrosión
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121°C
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 5 x 20
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blue
Admite Tubos (13 a 16 mm)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 100
Forma Rectángulo
Estantes 3 niveles
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 13 a 16 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -223 °C a +121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38,6 x 10,8 x 6,4 cm (15,19 x 4,25 x 2,5 pulg)
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm