Learn More
Bel Art™ Semigradilla SP Scienceware™ Poxygrid™
Código de producto. 15560042 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
100
180
matriz, red, conjunto:
5 x 20
9 x 20
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
15,18 x 7,19 x 2,5 pulg (38,6 x 18,3 x 6,4cm)
38,6 x 10,8 x 6,4 cm (15,19 x 4,25 x 2,5 pulg)
38,6 x 18,3 x 6,4cm (15,1875 x 7,1875 x 2,5 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15560042
Marca: Bel Art™ F187860770
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas para tubos de ensayo de alambre extralargas para trabajos de tubos de ensayo de alto volumen
  • Gradillas de alambre con revestimiento de epoxi de alta calidad
  • El cable de acero con revestimiento de epoxi es resistente a productos químicos y a la corrosión
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 9 x 20
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (13 a 16 mm)
Material Cable de acero
Posiciones 180
Forma Rectángulo
Estantes 3 niveles
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 13 a 16 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -223 °C a +121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,18 x 7,19 x 2,5 pulg (38,6 x 18,3 x 6,4cm)
Longitud (métrico) 38,6 cm
Longitud (imperial) 15,18 in
Anchura (métrico) 18,3 cm
Anchura (imperial) 7,19 in
Altura (métrico) 6,4 cm
Altura (imperial) 2,5 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm