Learn More
Bel Art™ Gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave SP Scienceware™ No-Wire™
Código de producto. 11388633 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Posiciones:
21
24
40
60
90
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color Posiciones unitSize
11388633 Blanco 24 cada uno
10378084 Azul 40 cada uno
10646195 Blanco 90 cada uno
15191395 Rojo 24 cada uno
15254453 Rojo 60 cada uno
15244453 Azul 60 cada uno
10625455 Blanco 40 cada uno
10646005 Rojo 90 cada uno
10476349 Blanco 60 1 PCS
11328643 Rojo 21 1 PCS
10206684 Azul 90 cada uno
10504904 Blanco 21 1 PCS
12652966 Azul 21 1 PCS
12662966 Rojo 40 1 PCS
10227263 Azul 24 cada uno
15 options
Código de producto. 11388633
Marca: Bel Art™ F187450003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada. Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada.Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
  • Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
  • Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
  • Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
  • Dispone de cuadrículas numeradas y con letras para la identificación de tubos
  • Las patas de enclavamiento facilitan el apilado
  • Resistente polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
  • Las gradillas redondas encajan en el vaso de precipitado de 1000 ml e incluyen un mango extraíble a presión para facilitar la recuperación
  • Las gradillas rectangulares miden 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 pulgadas) y disponen de placas finales para el etiquetado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (20 a 25 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 24
Forma Rectángulo
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,68 x 4,09 x 2,51 pulg (24,59 x 10,4 x 6,4cm)
Longitud (métrico) 24,59 cm
Longitud (imperial) 9,68 in
Anchura (imperial) 4,09 in
Altura (imperial) 2,51 in
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Rack para tubos
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 6,4 cm
matriz, red, conjunto 3 x 8
Anchura (métrico) 10,4 cm