Learn More
Bel Art™ Gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave SP Scienceware™ No-Wire™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada.Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
- Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
- Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
- Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
- Dispone de cuadrículas numeradas y con letras para la identificación de tubos
- Las patas de enclavamiento facilitan el apilado
- Resistente polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
- Las gradillas redondas encajan en el vaso de precipitado de 1000 ml e incluyen un mango extraíble a presión para facilitar la recuperación
- Las gradillas rectangulares miden 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 pulgadas) y disponen de placas finales para el etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (10 a 13 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 90 |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,68 x 4,09 x 2,51 pulg (24,59 x 10,4 x 6,4cm) |
| Longitud (métrico) | 24,59 cm |
| Mostrar más |