Learn More
Wilmad-LabGlass™ Turbina de dispositivo de 5 mm para sistemas Bruker, RT
Código de producto. 15368618 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
15368618 5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15368618
Marca: Wilmad-LabGlass™ 660000050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Adaptador de vacío, pistón y tubo de vidrio
Turbina de dispositivo de 5 mm, para uso a temperatura ambiente.
  • Causa menos daños en el inserto de la sonda mediante un mejor control de la muestra del inserto
  • Tira del tacómetro ahora con protección de lámina para mejorar la vida útil
  • Estabilizador de cuerpo superior más largo fácilmente identificado por una banda amarilla de 3 mm
  • Es posible un funcionamiento de VT limitado de + 40 °C por encima de la temperatura ambiente
  • Se puede mezclar con originales durante el funcionamiento del cambiador de muestras
  • Susceptibilidad comparable a la de los originales
    • Temperatura de aplicación: Temperatura ambiente ± 25 °C
    • Descripción: turbina de dispositivo de 5 mm, para uso a temperatura ambiente
    • Peso: 13g
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistemas Bruker
Longitud (métrico) 3.81 cm
Material Fiberglass
Tipo de producto Spinner Turbine
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Longitud (imperial) 8 in
Modelo STB-5