Learn More
Bel-Art™ Revestimientos de sobremesa SP Scienceware™ LabMat™
Código de producto. p-34739 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15,2 m x 508 mm (50 pies x 20 pulg)
15.2 m x 508 mm (50 pies x 20 pulg)
610 x 508mm (24 x 20 pulg)
Color:
Blanco
Naranja
Descripción:
Paquete de 100 hojas
Un solo rollo, 15,24 m (50 pies)
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 11342194
Marca: Bel-Art™ F246751000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Simplifique la limpieza y proteja las superficies de trabajo de manchas, vertidos y desgaste. Los revestimientos de sobremesa Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ se pueden enrollar y eliminar tras la contaminación.
  • La superficie superior altamente absorbente atrapa hasta 420 ml/m2 de agua, colorantes, productos químicos corrosivos y soluciones radiactivas
  • El revestimiento flexible de la película de polietileno es antideslizante y evita la saturación de la mayoría de las soluciones
  • Corte fácilmente con tijeras o con el Cortador de Seguridad Scienceware™ (n.º cat. 21012-0000).
  • Enrolle y deseche en el contenedor de residuos adecuado después de la contaminación
  • Seleccione el color naranja para identificar el uso con materiales de riesgo biológico
Especificaciones
Tipo de producto Protector de sobremesa
Material Polietileno
Absorbencia 420 ml/m2
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,2m
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 508mm
Dimensiones (L x An) 15,2 m x 508 mm (50 pies x 20 pulg)
Color Naranja
Descripción Un solo rollo, 15,24 m (50 pies)
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Simplifique la limpieza y protección de las superficies de trabajo de manchas, vertidos y desgaste
Cantidad Unidad