Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alta resistencia SP Scienceware™
Código de producto. 10728151 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
15
18
50
72
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (20 a 25 mm)
Tubos (25 a 30 mm)
matriz, red, conjunto:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Admite matriz, red, conjunto unitSize
10728151 50 Tubos (13 a 16 mm) 5 x 10 cada uno
10222101 18 Tubos (20 a 25 mm) 3 x 6 cada uno
10149920 72 Tubos (10 a 13 mm) 6 x 12 cada uno
10363651 15 Tubos (25 a 30 mm) 3 x 5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10728151 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F188560000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas gradillas para tubos de ensayo de alta resistencia de 3niveles disponen de asas en las placas terminales para facilitar el transporte
  • Apilable, compacto y esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F) para una mayor durabilidad en el laboratorio
  • Las placas terminales incluyen asas para facilitar el transporte
  • El nivel de base tiene pocillos redondeados con orificios de drenaje; mientras que el superior, filas con letras y numeradas
  • Disponibles en diferentes tamaños
  • 8,3 x 4,3 pulg (21,3 x 11 cm)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Translucent
Admite Tubos (13 a 16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 50
Forma Rectangular
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubo de ensayo de uso intensivo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,37 x 4,31 x 4,37 pulg (21,3 x 11 x 11,1cm)
Longitud (métrico) 21,3 cm
Longitud (imperial) 8,37 in
Anchura (imperial) 4,31 in
Altura (imperial) 4,37 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 11,1 cm
matriz, red, conjunto 5 x 10
Anchura (métrico) 11 cm