Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alta resistencia SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Apilable, compacto y esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F) para una mayor durabilidad en el laboratorio
- Las placas terminales incluyen asas para facilitar el transporte
- El nivel de base tiene pocillos redondeados con orificios de drenaje; mientras que el superior, filas con letras y numeradas
- Disponibles en diferentes tamaños
- 8,3 x 4,3 pulg (21,3 x 11 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Translucent |
| Admite | Tubos (10 a 13 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 72 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de ensayo de uso intensivo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,37 x 4,31 x 4,37 pulg (21,3 x 11 x 11,1 cm) |
| Mostrar más |