Learn More
Bel-Art™ Bidón, HDPE
Código de producto. 30193489 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30193489 10 L cada uno
15991747 5 L cada uno
30193445 20 L cada uno
3 options
Código de producto. 30193489
Marca: Bel-Art™ H109360000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material del tapón:HDPE; color:Blanco
  • High-density polyethylene (HDPE) jerricans feature a large, smooth area for labeling
  • When not in use, the spout retracts into the threaded collar to conserve space
  • Collar is sealed by a leakproof screw cap
  • An extra hand grip on the bottom gives positive control when pouring
  • Graduated in U.S. gallons and liters, they have extra headspace for expansion of contents
  • The five gallon jerrican has a 2.5 cm (1 in.) I.D. pouring spout; other sizes have 1.9 cm (0.75 in.) I.D. spouts
  • The 5 gallon jerrican has a 2.5 cm (1 in.) I.D. pouring spout; other sizes have 1.9cm (0.75 in.) I.D. spouts
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Material del cierre HDPE
Tipo de tapón Screw Cap
Color Blanco
Fondo (imperial) 7.3 in.
Fondo (métrico) 18 cm
Para utilizar con (aplicación) Liquid Storage
Graduaciones Liters, U.S. gal.
Altura con tapón (imperial) 16.2 in.
Altura con tapón (métrico) 35.6 cm
Incluye Spout
Material HDPE
Mouth Style Ancha
Tipo de producto Jerry Can
Forma Square
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 10.1 in.
Anchura (métrico) 25.4 cm