Learn More
Bel-Art™ Bidón, HDPE
Código de producto. 15991747 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15991747 5 L cada uno
30193489 10 L cada uno
30193445 20 L cada uno
3 options
Código de producto. 15991747
Marca: Bel-Art™ H109350000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material del tapón:HDPE; color:Blanco
  • Los bidones «jerrycan» de polietileno de alta densidad (HDPE) presentan una amplia zona lisa para el etiquetado
  • Cuando no está en uso, la boquilla se retrae en el cuello roscado para conservar el espacio
  • El cuello está sellado mediante un tapón de rosca a prueba de fugas
  • Una asa adicional en la parte inferior proporciona un control positivo al verter
  • Con graduación en litros y galones estadounidenses, tienen un espacio de cabeza adicional para la expansión del contenido
  • El bidón «jerrycan» de 18,92 l (5 galones) tiene una boquilla de vertido de 2,5 cm de diámetro interior; los otros tamaños tienen boquillas de 1,9 cm de diámetro interior
  • El bidón «jerrycan» de 18,92 l (5 galones) tiene una boquilla de vertido de 2,5 cm de diámetro interior; los otros tamaños tienen boquillas de 1,9 cm de diámetro interior
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Rosca
Color Blanco
Fondo (imperial) 5,5 in
Fondo (métrico) 13 cm
Para utilizar con (aplicación) Liquid Storage
Graduaciones Litros, galones estadounidenses
Altura con tapón (imperial) 10,6 in
Altura con tapón (métrico) 26,7 cm
Incluye Boquilla
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Ancha
Tipo de producto Bidón
Forma Square
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 9,6 in
Anchura (métrico) 21,5 cm