Learn More
Bel Art™ Máquina de hielo seco SP Scienceware™ Frigimat™ Junior
Código de producto. p-43376 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Bolsa de repuesto
Máquina de hielo seco Frigimat™ Junior
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. 11725748
Marca: Bel Art™ 0371690
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Boquilla de latón con cono de polipropileno, abrazadera, bolsa de tela para uso intensivo
Produce hielo seco en forma de copos o nieve
  • Enrosque la boquilla directamente al cilindro de LCO2 comprimido; el cilindro debe tener un tubo de inmersión.
  • Cuando la válvula del cilindro se abre aproximadamente un 0,75 de una vuelta completa, el LCO2 se expande en la bolsa para crear nieve de hielo seco; la válvula se cierra y la bolsa está lista para extraerse y vaciarse.
  • Fije la bolsa al cono en la boquilla con la abrazadera
  • Después de vaciarla, la bolsa se puede volver a colocar inmediatamente para su siguiente llenado
  • Produce 77 kg de escamas por bolsa
Información de órdenes
Cono, 5 L x 2.312 pulg de diámetro (127 x 59 mm) en su extremo más ancho. Bolsa, 6 pulg de diámetro x 12 pulg de longitud (15 x 31 cm).
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 30 x 15cm (11,81 x 5,9 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de hielo seco
Para utilizar con (equipo) Máquina de hielo seco Bel-Art Scienceware™ Frigimat™ Junior
Incluye Bolsas de repuesto para la máquina de hielo seco
Longitud (imperial) 11,81 in
Longitud (métrico) 30cm
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 15cm
Material Paño de alta resistencia
Tipo de producto Bolsa de repuesto
Tipo Ice Maker Bag