Learn More
Bel Art™ Gradillas para placas Petri/placas de contacto SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
10,47 x 6,49 x 7 pulg (26,6 x 16,5 x 17,8cm)
13 x 8,25 x 7 pulg (33,02 x 21 x 17,8 cm)
Para utilizar con (equipo):
Placas de Petri y tapas (100 mm de diámetro)
Placas de contacto con tapas (72 mm de diámetro)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Transporta, incuba y almacena de forma segura hasta 60 placas de contacto con tapas (de hasta 72 mm de diámetro) o 42 placas Petri con tapas (de hasta 100 mm de diámetro) para optimizar el procesamiento de muestras en las mesas de trabajo.
- Compatible con placas de contacto RODAC™ y BD™ o placas y tapas de Petri de 100 mm
- La gradilla está configurada en 6 columnas con ranuras de acceso inferior para una extracción fácil y segura de los elementos
- El divisor central tiene un asa integrada y un amplio espacio para etiquetado
- Se pueden apilar y bloquear hasta cuatro gradillas para evitar golpes accidentales
- Una base pequeña y estable conserva el espacio de la mesa de trabajo
- Fabricada en polipropileno blanco esterilizable en autoclave con vapor a 121°C(250°F)
- Las gradillas se envían en un paquete plano y se montan fácilmente
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Divisor central con asa |
| Tipo de producto | Petri Dish Rack |
| matriz, red, conjunto | 2 x 3 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Petri Dishes |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 60 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Sí |
| Mostrar más |