Learn More
H-B Frio-Temp Termómetros de verificación electrónica calibrados SP Scienceware™, calibrados para incubadoras
Código de producto. 17580656 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño del frasco:
30 mL
Relleno del frasco:
Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio
Frasco de plástico/gránulos de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Código de producto. 17580656
Marca: H-B Frio-Temp B602101100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Includes
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Requires
Pila LR44
Los termómetros digitales verifican las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.Disponibles calibrados para aplicaciones y equipos específicos.
  • Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
  • Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
  • Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (n.° de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable al NIST
  • Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized.
Especificaciones
Relleno del frasco Frasco de plástico/gránulos de vidrio
Tamaño del frasco 30 mL
Puntos de calibración Incubadora de 37 °C
Certificaciones/conformidad Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE.
Para utilizar con (aplicación) Calibración y verificación de temperatura
Altura (imperial) 1,7 in
Altura (métrico) 44 mm
Incluye Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Longitud del cable (imperial) 3,3 ft
Longitud de la sonda (imperial) 1,2 in
Longitud del cable (métrico) 1 m
Longitud de la sonda (métrico) 30 mm
Tipo de sonda Resistente al agua
Resolución 0,1 °C/°F
Anchura (imperial) 3,5 in
Tipo de producto Máx./mín., alarma; sonda WP de 30 mm (2)/cable de 1 m; requiere pilas LR44
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -50 °C a +70 °C (de -58 °F a +158 °F) de temperatura externa; de -10 °C a +50 °C (de 14 °F a 122 °F) de temperatura interna
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +70 °C de temperatura externa; de -10 °C a +50 °C de temperatura interna
Calibrated Incubadora
Para utilizar con (equipo) Congeladores, refrigeradores, incubadoras
Exactitud ± 1 °C
Pantalla Electrónico
Anchura (métrico) 90 mm