Learn More
H-B Frio-Temp Termómetros de verificación electrónica calibrados SP Scienceware™, calibrados para aplicaciones generales
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño del frasco:
10 mL
30 mL
30 ml
Relleno del frasco:
Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio
Frasco de plástico (2)/líquido orgánico
Frasco de plástico/gránulos de vidrio
Frasco de vidrio/gránulos de vidrio
Longitud del cable (métrico):
1 m
1,5 m
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Requires
Pila LR44
- Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
- Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
- Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (n.° de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable al NIST
- Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized.
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Frasco de plástico/gránulos de vidrio |
| Tamaño del frasco | 30 mL |
| Puntos de calibración | 0°, 50 °C |
| Certificaciones/conformidad | Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración y verificación de temperatura |
| Altura (imperial) | 1,7 in |
| Altura (métrico) | 44 mm |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) |
| Longitud del cable (imperial) | 3,3 ft |
| Longitud de la sonda (imperial) | 1,2 in |
| Mostrar más |